Merck
91446
Supelco
Pentadecanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
Wybierz wielkość
5 G
724,00 zł
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
724,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Beilstein:
1773831
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pentadecanoic acid is a saturated fatty acid, commonly present in ox bile.[1] It is present as a phytochemical component of Indigofera suffruticosa leaves and is known to exhibit antimicrobial and antioxidant properties.[2]
Zastosowanie
Pentadecanoic acid has been used as an internal standard in the separation of chloroplast lipids like digalactosyldiacylglycerol, sulfoquinovosyldiacylglycerol and monogalactosyldiacylglycerol extracted from cyanobacterial cells and spotted on membranes using thin layer chromatography technique (TLC).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of Chloroplast Lipid Membrane and Lipid-Protein Interaction Assay
Okazaki K, et al.
Bio-protocol, 6 (2016)
Identification by GC-FID and GC-MS of amino acids, fatty and bile acids in binding media used in works of art
Mateo-Castro.R, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 369(7-8), 642-646 (2001)
GC-MS analysis of bioactive constituents of Indigofera suffruticosa leaves
Vijisaral Elezabeth, D and S. Arumugam
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(8), 294-300 (2014)
Shinro Matsuo et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 43(6), 490-492 (2004-07-31)
A 72-year-old woman had insidious onset of heart failure, and was diagnosed as multicentric Castleman's disease. She underwent myocardial imaging with technetium-99m tetrofosmin, 1-123 beta-methyl-iodophenyl pentadecanoic acid (BMIPP). Technetium-99m tetrofosmin studies showed almost normal uptake of the left ventricular myocardium
Hidenori Seki et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 69(3), 311-319 (2005-02-26)
(18)F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron-emission tomography (PET) is assumed to be the most useful method of evaluating the viability of the myocardium, but its use is limited by the need for a cyclotron. In the present study, the ability of a combination