Przejdź do
71635
Sodium citrate dibasic sesquihydrate
≥99.0% (T), crystals, purum. p.a.
Synonim(y):
Citric acid disodium salt, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COONa)2 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
205-623-3
Beilstein/REAXYS Number:
3770069
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
water: soluble 263.1 g/L
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a., ≥99.0% (T)
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
pH
4.6-5.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
water: soluble 263.1 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium citrate dibasic sesquihydrate is a colorless crystalline sodium salt.
Application
Sodium citrate dibasic sesquihydrate may be employed in the following studies:
  • In the Supel Que Citrate (EN) tubes for the quantification of pesticides in blackcurrants by triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS [Gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) coupled with triple quadrupole (QqQ) analyzer] method.[1]
  • Dispersive solid phase extraction (dSPE) method, commonly referred as QuEChERS.2
  • Preparation of RNA precipitation solution.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71406S464171405
form
crystals
form
crystals
form
-
form
powder
solubility
water: soluble 263.1 g/L
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edward M Turk et al.
The Journal of biological chemistry, 285(12), 8585-8594 (2010-01-13)
Yeast Suv3p is a member of the DEXH/D box family of RNA helicases and is a critical component of the mitochondrial degradosome, which also includes a 3' --> 5' exonuclease, Dss1p. Defects in the degradosome result in accumulation of aberrant
Stanisław Walorczyk
Talanta, 120, 106-113 (2014-01-29)
A triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS method was optimized for multiresidue analysis of over 180 pesticides in blackcurrants. The samples were prepared by using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) analytical protocol. To reduce matrix co-extractives in the
Mudasir Bhat et al.
Environmental monitoring and assessment, 187(7), 398-398 (2015-06-04)
Dissipation patterns were studied following two applications of difenoconazole (score 25% EC) at 300 and 600 g ai ha(-1) as single and double dose respectively on Golden Delicious and Starkrimson cultivars of apple. Samples were collected at 0, 3, 6
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
15716-1L04061838743220
15716-10X1ML04061837683121
134821-50ML04061838730329
134821-1L04061838730299
B1252-500ML04061838254757
B1252-5ML04061838254764
134821-250ML04061838730305
134821-4X25ML04061838730312
B1252-250ML04061838254740
B1252-100ML04061838254726
B1252-1L04061838254733
15716-100ML04061838743206
15716-250ML04061837810619
15716-10ML04061838743213
15716-1ML04061837683138
61626-500ML04061838254092
71635-250G04061835555451
71635-1KG04061835555444
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?