Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 200,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 384,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution | 554,00 zł | |
| 5 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2270,00 zł | |
| 50 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 5100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Sodium citrate tribasic dihydrate, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (NT)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
impurities
11-13% water (KFT)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- Kinetic Study of Silver Nanoparticle Formation: This study examines the influence of varying concentrations of sodium citrate tribasic dihydrate in the synthesis of silver nanoparticles. The sodium citrate acts as a reducing agent, impacting the formation and stability of the nanoparticles. The detailed kinetic analysis contributes to understanding the nucleation and growth mechanisms of silver nanoparticles in the presence of sodium citrate tribasic dihydrate (SA Diaz - The Undergraduate Research Journal at the University of Northern Colorado, 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder, solid | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99% |
| solubility water: soluble 29.4 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely) | solubility - | solubility water: soluble 100 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade - | grade Molecular Biology |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg | cation traces Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 71405-250G | 04061832844954 |
| 71405-50KG | 04061832978062 |
| 71405-6X1KG | 04061835365845 |
| 71405-500G | 04061832844961 |
| 71405-5KG | 04061832978079 |
| 71405-1KG | 04061832844947 |