Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
157,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
crystallized
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- to perform perfusion for fixed brain tissue to the validate magnetic resonance (MR) signal changes and analyze neuropathological changes in the brain
- as a component of basal salt solution to prepare biofilm minimal media (BMM) for culturing Pseudomonas aeruginosa strain PAO1
- to prepare sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) stock solutions to make running buffer for capillary electrophoresis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay ≥99.0% (T) | assay - |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| form crystals | form granular | form powder or crystals | form solid |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 850 g/L |
| pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH - | pH 4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic dihydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 71500-1KG | 04061835541652 |
| 71500-250G | 04061835541669 |
| 71500-5KG | 04061835541676 |