Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
mp
851 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay >99.5% | assay 99.95-100.05% dry basis | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade reference material | grade ACS reagent (primary standard), anhydrous | grade ACS reagent, anhydrous | grade ACS reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 851 °C (lit.) | mp 851 °C (lit.) | mp 851 °C (lit.) | mp 851 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1081807-3X1.2ML | 04061838679451 |
| W217816-8KG-K | 04061838256669 |
| W217816-SAMPLE-K | 04061837508608 |
| W217816-1KG-K | 04061838248909 |
| W217820-8KG-K | 04061834403753 |
| W217820-20KG-K | 04061837508622 |
| 1009886025 | 04022536013619 |
| 1009886190 | 04054839384523 |
| 1009889190 | 04022536013633 |
| 281549-100ML | 04061826219829 |
| 1019901000 | 04022536027227 |
| 1019902500 | 04022536027241 |