Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł |
Informacje o tej pozycji
872,00 zł
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV absorption
λ: 380 nm Amax: 0.1, λ: 390 nm Amax: 0.05, λ: 400 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ~85% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form flakes |
| UV absorption λ: 380 nm Amax: 0.1, λ: 400 nm Amax: 0.02, λ: 390 nm Amax: 0.05, λ: 500 nm Amax: 0.02 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-naphthalenesulfonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K0129-20ML | 04061833867723 |
| K0254-20ML | 04061838447234 |
| 70289-10G | 04061833472095 |