Przejdź do
71440
Sodium N-cyclohexylsulfamate
≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11NHSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-348-9
Beilstein/REAXYS Number:
4166868
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
flakes
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
sweetness
30 × sucrose
loss
≤1.0% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Phenylsulfamate sweet tastant detectable by humans. ′First generation′ sweetener studied in animal models for its carcinogenic potential.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95710O013620840
description
≥99.0% (T)
description
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
description
BioXtra
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥90% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
flakes
form
powder
form
powder
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
sweetness
30 × sucrose
sweetness
-
sweetness
-
sweetness
-
loss
≤1.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)