Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
Informacje o tej pozycji
257,00 zł
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
autoignition temp.
989 °F
impurities
≤1% aminophenol
color
white to faint beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1, OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99%, 99.0-101.5% (ACS specification) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form powder | form - | form crystals |
| mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 270 °C (dec.) (lit.) |
| color white to faint beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
494.6 °F - closed cup
flash_point_c
257 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69750-100G | 04061832793573 |
| 69750-500G | 04061832793580 |