Przejdź do
15501
ECOL
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
178,50 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-237-1
Beilstein/REAXYS Number:
3919382
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
178,50 zł
Cena katalogowa238,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
autoignition temp.
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69750320013D19303
ECOL ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
15501
ECOL
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%, 99.0-101.5% (ACS specification)
assay
-
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
autoignition temp.
989 °F
autoignition temp.
989 °F
autoignition temp.
989 °F
autoignition temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
494.6 °F - closed cup
flash_point_c
257 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)