Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
429,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D +75.0±3°, c = 0.5 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
156-157 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay 98% |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) metabolomics |
| optical activity [α]/D +75.0±3°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D +76°, c = 0.5 in methanol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Artemisinin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69532-10MG | 04061832780481 |