Przejdź do
69332
Glycidamide-13C3
analytical standard
Synonim(y):
Oxiranecarboxamide-13C3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.06
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
96%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
N[13C](=O)[13CH]1[13CH2]O1
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
related product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P126-100MG04061832083575