Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder
shelf life
61 mo.
packaging
pkg of 500 g
storage condition
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-5.9
solubility
water: soluble at 20 °C
application(s)
microbiology
components
(Total nitrogen ≥10.4Amino-N ≥5.0)
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Features and Benefits
- Brak materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Wolne od patogenów zwierzęcych i ludzkich
- Wolne od alergenów, pestycydów i materiałów GMO
- Brak kwestii etycznych lub HALAL
- Większa spójność partii
- Większa elastyczność dzięki modyfikowalnym specyfikacjom
- Niższy śladCO2
- Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń na import i eksport
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| pH 5.5-5.9 | pH 6.3-7.3 | pH 6.5-7.5 | pH 6.2-7.2 |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Peptony drożdżowe oferują wolne od alergenów, odpowiednie do produkcji HALAL alternatywy dla tradycyjnych peptonów zwierzęcych lub roślinnych.
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.