Przejdź do
68707
Pepton drożdżowy 1 (proszek)
Enzymatically Digested, Powder, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Pepton z drożdży nr 1, Saccharomyces cerevisiae, ext.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder
shelf life
61 mo.
packaging
pkg of 500 g
storage condition
dry media (Tightly closed)
pH
6.3-7.3
solubility
water: soluble at 20 °C
application(s)
microbiology
components
(Total nitrogen ≥10.4Amino-N ≥4.6)
storage temp.
2-30°C
General description
Peptony drożdżowe służą jako złożone źródło azotu i zawierają czynniki wzrostu, takie jak aktywne peptydy, aminokwasy, witaminy, związki siarki i nukleotydy. Są źródłem fosforu, który jest niezbędny do magazynowania i dystrybucji energii w komórce. Zawierają również minerały i pierwiastki śladowe, na przykład cynk, żelazo, potas, sód, wapń i magnez, które aktywują reakcje metaboliczne. Jako składniki odżywcze na bazie drożdży (YBN), peptony drożdżowe nie zawierają materiału pochodzenia zwierzęcego, a zatem są wolne od patogenów ludzkich i zwierzęcych. Są również wolne od materiałów GMO i alergenów oraz mają niższy śladCO2 niż peptony pochodzenia zwierzęcego.
Application
Yeast Peptone 1 (proszek) nadaje się do wytwarzania złożonych pożywek do fermentacji przemysłowej (np. produkcji probiotyków), zastosowań mikrobiologicznych i hodowli komórkowych. Jest stosowany podczas mikrobiologicznej kontroli jakości, zwłaszcza do monitorowania środowiska i symulacji procesów aseptycznych (próby napełniania pożywek).
Features and Benefits
Zalety peptonów drożdżowych w porównaniu z peptonami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego:
  • Brak materiałów pochodzenia zwierzęcego
  • Wolne od patogenów zwierzęcych i ludzkich
  • Wolne od alergenów, pestycydów i materiałów GMO
  • Brak kwestii etycznych lub HALAL
  • Większa spójność partii
  • Większa elastyczność dzięki modyfikowalnym specyfikacjom
  • Niższy śladCO2
  • Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń na import i eksport
Other Notes
Zakres pH, zawartość azotu całkowitego i aminowego, rozkład wielkości peptydów i zdolności pobudzania wzrostu zależą od wybranego produktu peptonu drożdżowego. Wybór produktu umożliwia wpływanie na parametry takie jak wzrost drobnoustrojów, biomasa, produkcja metabolitów, kwasowość, żywotność komórek lub odporność komórek w dalszym procesie.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687276872868759
description
Enzymatically Digested, Powder, for Biotechnology and Microbiology
description
Enzymatically Digested, Powder, for Biotechnology and Microbiology
description
Enzymatically Digested, Powder, for Biotechnology and Microbiology
description
Enzymatically Digested, Powder, for Biotechnology and Microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6.3-7.3
pH
5.5-5.9
pH
6.2-7.2
pH
6.3-7.3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)