Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 605,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
605,00 zł
Nazwa produktu
Iodomethane, purum, ≥99.0% (GC)
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
impurities
≤0.5% CH2I2
refractive index
n20/D 1.530, n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C
mp
−64 (lit.)
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, iodo
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99.5% | assay - | assay 99% |
| solubility water: soluble 14 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 14 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp −64 (lit.) | mp −64 (lit.) | mp −64 (lit.) | mp −64 (lit.) |
| bp 41-43 °C | bp 41-43 °C (lit.) | bp 41-43 °C (lit.) | bp 41-43 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.530, n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodomethane
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-50-8 + 74-88-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 67692-1L | 04061832748269 |
| 67692-100ML | 04061832748252 |
| 67692-500ML | 04061832748276 |