Merck
I8507
Sigma-Aldrich
Iodomethane
Iodomethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Methyl iodide
Wybierz wielkość
5 ML
187,00 zł
100 ML
728,00 zł
500 ML
3000,00 zł
1 L
5020,00 zł
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
187,00 zł
100 ML
728,00 zł
500 ML
3000,00 zł
1 L
5020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
Beilstein:
969135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
41-43 °C (lit.)
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.89 (vs air)
ciśnienie pary
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
pH
6.3 (21.1 °C)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodomethane also known as methyl iodide is a methylating agent. Its potential as an alternative to methyl bromide for soil fumigation has been studied.[1] The mechanism of the gas-phase reaction of iodomethane with chlorine atom has been described.[2] The dynamics of photolysis of iodomethane have been studied using multiphoton ionization.[3] The interaction of iodomethane with Cu(111) surface has been analyzed.[4]
Zastosowanie
Iodomethane (Methyl iodide) has been used to generate iodide water cluster reagent ions for ToF-CIMS (time-of-flight chemical ionization mass spectrometry) analysis.[5] It may be used to prepare (E)-1-iodopropene[6] and N,N,N-trimethylchitosan (TMC).[7]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methyl iodide, an ozone-safe alternative to methyl bromide as a soil fumigant.
Ohr HD, et al.
Plant Disease, 80(7), 731-735 (1996)
Methyl rotation, vibration, and alignment from a multiphoton ionization study of the 266 nm photodissociation of methyl iodide.
Loo RO, et al.
J. Chem. Phys. , 90(8), 4222-4236 (1989)
High-resolution chemical ionization mass spectrometry (ToF-CIMS): application to study SOA composition and processing.
Aljawhary D, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 6(11), 3211-3224 (2013)
Methylation of chitosan with iodomethane: effect of reaction conditions on chemoselectivity and degree of substitution.
Curti E, et al.
Macromolecular Bioscience, 3(10), 571-576 (2003)
Platinum-catalyzed addition of iodomethane to acetylene.
Mitchenko SA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 62(4), 984-988 (2013)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the density of the product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, the density of this product is 2.28 g/mL at 25 °C (lit.).
      Helpful?
  4. What is the density of the product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, the density of this product is 2.28 g/mL at 25 °C (lit.).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review