Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2C[CH(CH3)2](OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
≥97.5% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
138-145 °C, 144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form powder or crystals |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mp 138-145 °C | mp 76-80 °C (lit.) | mp 144-146 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Isopropylmalic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?