Przejdź do
333115
2-Isopropylmalic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-isopropylsuccinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2C[CH(CH3)2](OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
144-146 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Isopropylmalic acid is an intermediate formed during leucine biosynthesis. Budding yeast Saccharomyces cerevisiae secrets 2-isopropylmalic acid and helps in reduction of aluminum toxicity by forming chelate with Al ions, thereby preventing them from entering the cells.
Application
2-Isopropylmalic acid was employed as an internal standard in diagnostic model for pancreatic cancer using GC/MS-based human serum metabolomics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67407164976195944
description
98%
description
analytical standard
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
144-146 °C (lit.)
mp
138-145 °C, 144-146 °C (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Isopropylmalic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)