Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
120,00 zł
membrane size
70 mm
Quality Segment
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., enterobacteriaceae
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| application(s) cleaning products | application(s) agriculture | application(s) cleaning products | application(s) clinical testing |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| suitability Citrobacter spp., Escherichia coli, enterobacteriaceae, Enterobacter spp., Klebsiella spp. | suitability Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., coliforms | suitability Bacillus spp. | suitability Escherichia coli, bacteria, coliforms |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 324732-5MG | 04055977216028 |
| 229040-1G | 04061838781581 |
| 66964-25DISCS | 04061832735023 |