Przejdź do
63630
D-(+)-Melibiose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonim(y):
Raffinose, Melizitose, α-D-Galactosyl-(1→6)-α-D-glucopyranoside, Galactosyl D-glucose, Galactosylglucose, D-Galactopyranosyl-(1→6)-D-glucose, Melibiose, Galactinol, D-(+)-Galactosyl-(1→6)-D-(+)-glucose, α-D-Gal(1→6)β-D-Glc, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-568-6
Beilstein/REAXYS Number:
93360
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +137±3°, 10 hr, c = 5% in H2O
packaging
pkg of 10 g, pkg of 50 g
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
colorless to white
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
InChI key
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
General description
D-(+)-Melibiose is a reducing disaccharide composed of a unit of galactose linked to a unit of glucose by a glycosidic bond α (1 → 6). It is commonly found in plants and the roots of certain legumes. D-(+)-Melibiose is not metabolized by humans but serves as a substrate for certain bacteria and fungi. It is used as a differential medium component in microbiological media to detect the fermentation of melibiose by microorganisms. It helps identify specific bacterial species based on their ability to ferment melibiose.
Application
D-(+)-Melibiose has applications in the fields of microbiology, research and development, and in food and pharmaceutical industries. Melibiose fermentation test is used to differentiate bacteria like Enterobacteriaceae (like Salmonella, E.coli, shigella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter) and yeasts. It is also used for the differentiation between the plant pathogenic bacteria Klebsiella pneumoniae and K. variicola.
Preparation Note
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Hygroscopic, Store under inert gas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63620M550063418
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
color
colorless to white
color
colorless to white
color
white to off-white
color
colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Melibiose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63630-50G04061832722627
63630-10G04061832722610