Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł 229,50 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł 418,20 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(COOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-597-8
Beilstein/REAXYS Number:
774261
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
229,50 zł
Cena katalogowa270,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 180-181 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.156 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.413 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| mp −62 °C (lit.) | mp 139-141 °C (lit.), 140-142 °C | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl malonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
K Hiroi et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(3), 405-409 (2000-03-22)
The Lewis acid-mediated reactions of allene-ene compounds, derived from 3-methylcitronellal or dimethyl malonate, were carried out using various Lewis acids such as ethylaluminum dichloride, diethylaluminum chloride, titanium chloride, zinc chloride etherate, or boron trifluoride etherate, affording unexpectedly intramolecular [2+2]cycloaddition products
Shinji Kato
Journal of the American Chemical Society, 127(33), 11538-11539 (2005-08-18)
Layer-by-layer (LbL) assembly of triarylamine (TAA)-containing polymers has been applied for anode functionalizations in organic light-emitting diodes (OLEDs). Surface work function of the ITO electrodes was significantly altered with the functionalizations, and the values changed depending on electron affinity of
A Martínez Bermejo et al.
Revista de neurologia, 33(2), 101-111 (2001-09-20)
The presence in neuroimaging of areas of symmetrical bilateral hypodensity in the basal ganglia (SBHBG) is a striking and unusual finding. To determine the aetiology, clinical significance and evolution of a group of paediatric patients with SBHBG. We made a
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63380-250ML | 04061832721705 |
| 63380-1L | 04061836693008 |