Przejdź do
63084
Magnesium nitrate hexahydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hydrate, Mg(NO3)2.6H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
945,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-826-7
MDL number:
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
6 (vs air)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
5.0-8.2 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤10 mg/kg, Ca: ≤5000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 333 nm in H2O at 1 M
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermal energy storage: Research highlights the use of magnesium nitrate hexahydrate as a salt hydrate phase change material for thermal energy storage in printing composites, indicating its potential in enhancing the efficiency of energy storage systems (Lak et al., 2023).
  • Encapsulation in non-aqueous emulsions: A study on the encapsulation of hygroscopic liquids mentions the utilization of magnesium nitrate hexahydrate, focusing on its stability and performance in controlled release applications, which are critical in various industrial and pharmaceutical processes (Lak et al., 2022).
  • Supramolecular metallogel for separation processes: Utilization of magnesium nitrate hexahydrate in the formation of a thixotropic supramolecular metallogel is reported, showcasing its application in iodine sequestration and column-based dye separation, highlighting its versatility in purification and chemical separation technologies (Alam and Sarma, 2020).
Other Notes
Matrix modifier in the determination of serum aluminum and chromium by AAS[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5296M5296237175
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
pH
5.0-8.2 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
pH
5.0-8.2 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the L'vov platform and matrix modification for the determination of aluminium in serum.
M Bettinelli et al.
The Analyst, 110(1), 19-22 (1985-01-01)
C. Veillon et al.
Analytica Chimica Acta, 164, 67-67 (1984)
Mohamed Abdellatif Bensegueni et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 71(Pt 3), 222-228 (2015-03-04)
Two alkaline earth-tetrazole compounds, namely catena-poly[[[triaquamagnesium(II)]-μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(5)] hemi{bis[μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(2)]bis[triaquamagnesium(II)]} monohydrate], {[Mg(C(2)HN(9))(H(2)O)(3)][Mg(2)(C(2)HN(9))(2)(H(2)O)(6)]0.5·H(2)O}n, (I), and bis[5-(pyrazin-2-yl)tetrazolate] hexaaquamagnesium(II), (C(5)H(3)N(6))[Mg(H(2)O)(6)], (II), have been prepared under hydrothermal conditions. Compound (I) is a mixed dimer-polymer based on magnesium ion centres and can be regarded as the first example
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63084-500G-F04061832717951
63084-1KG-F04061826714980