Przejdź do
63052
Magnesium acetate solution
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Synonim(y):
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.39
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692530
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
~1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤2 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method.
Magnesium acetate solution has been used:
  • to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
  • as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
  • as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M56618326668475
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
~1 M in H2O
concentration
-
concentration
2.5 M in H2O
concentration
2 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pH
-
pH
6.5-8.5 (25 °C)
pH
3.0-5.0 (25 °C)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Powiązane treści
Narzędzia do przygotowywania plazmidów, transkrypcji in vitro, oczyszczania mRNA i formułowania LNP w rozwoju szczepionek i terapii opartych na mRNA.
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Find high-purity biochemicals for every workflow. Explore BioUltra, Molecular Biology, BioReagent, and reagent-grade materials qualified for performance.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63052-100ML04061832713960
63052-500ML04061838177124
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. HOW LONG IS THIS STABLE AT ROOM TEMPERATURE IN AN UNOPENED STATE?
    1 answer
    1. This product is stable at room temperature at least until the assigned retest date reported in the Certificate of Analysis. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/63052#product-documentation