Merck
68475
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution
BioUltra, for molecular biology, 2 M in H2O
Synonim(y):
MgCl2, Hydrat chlorku magnezu (MgCl2), Wodzian chlorku magnezu
Wybierz wielkość
100 ML
446,00 zł
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
446,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
Formularz
liquid
stężenie
2 M in H2O
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
3.0-5.0 (25 °C)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
ciąg SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Badanie porównawcze mikrostruktury wodnych roztworów MgCl(2) przy użyciu różnych źródeł rozpraszania promieniowania rentgenowskiego, spektroskopii Ramana i symulacji atomistycznych:</strong> Badanie to zapewnia wgląd w interakcje molekularne i strukturę roztworów chlorku magnezu, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w formulacjach farmaceutycznych i testach biotechnologicznych (Fei i in, 2024).</li>
<li><strong>Impact of Incorporating Free Calcium and Magnesium on the Heat Stability of a Dairy- and Soy-Protein-Containing Model Emulsion:</strong> This article discusses the use of magnesium chloride in enhancing the thermal stability of protein emulsions, an important aspect in the development of fortified food products and specialized nutritional supplements in biotechnology (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elaine T Lim et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004494-e1004494 (2014-08-01)
Exome sequencing studies in complex diseases are challenged by the allelic heterogeneity, large number and modest effect sizes of associated variants on disease risk and the presence of large numbers of neutral variants, even in phenotypically relevant genes. Isolated populations
Bert De Rybel et al.
Science (New York, N.Y.), 345(6197), 1255215-1255215 (2014-08-12)
Coordination of cell division and pattern formation is central to tissue and organ development, particularly in plants where walls prevent cell migration. Auxin and cytokinin are both critical for division and patterning, but it is unknown how these hormones converge
Hideyuki Arita et al.
Brain tumor pathology, 32(1), 22-30 (2014-04-22)
Assessment of the mutational status of the isocitrate dehydrogenase 1/2 (IDH1/2) gene has become an integral part of the standard diagnostic procedure and, therefore, needs to be accurate. This may, however, be compromised by various factors including the method of
Stephen Q Wong et al.
Oncotarget, 6(2), 1115-1127 (2014-12-30)
Melanoma is often caused by mutations due to exposure to ultraviolet radiation. This study reports a recurrent somatic C > T change causing a P131L mutation in the RQCD1 (Required for Cell Differentiation1 Homolog) gene identified through whole exome sequencing
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.