Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
Informacje o tej pozycji
363,00 zł
Nazwa produktu
Lewatit® MonoPlus TP 214, ion exchange resin, macroporous
Quality Level
form
macroporous
moisture
43-48%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
40-60% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
thiourea functional group
particle size
400-1250 μm
capacity
1.0 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
affinity
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 400-1250 μm | particle size 200-400 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 21-25 mesh, 600-700 μm |
| matrix styrene-divinylbenzene (macroporous) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| matrix active group thiourea functional group | matrix active group trimethylbenzylammonium functional group | matrix active group trimethylbenzylammonium functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| separation technique affinity | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique cation exchange |
| capacity 1.0 meq/mL by wetted bed volume | capacity 0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity | capacity 0.7 meq/mL by wetted bed volume | capacity 2.0 meq/mL by wetted bed volume |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62107-100G | 04061833379905 |