Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Nazwa produktu
AmberLite™ HPR650 H, Cation Exchange Resin
Quality Segment
description
cross-linkage 8%, formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
46-51%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
operating pH
0-14
capacity
2.0 meq/mL by wetted bed volume
bulk density
690 g/L
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| parameter 150 °C max. temp. | parameter 150 °C max. temp. | parameter - | parameter - |
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (macroreticular) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| particle size 21-25 mesh, 600-700 μm | particle size 24-29 mesh, 525-625 μm | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?