Przejdź do
1.02780
Pięciowodny siarczan miedzi(II)
very fine crystals EMPLURA®
Synonim(y):
Copper(II) sulfate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.68
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
317 g/L
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
solubility
317 g/L
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.5%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
bardzo drobne kryształy EMPLURA®
Analysis Note
Test (jodometryczny)≥ 98.0 %Fe (żelazo)≤ 0.5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.027871.02788203165
form
solid
form
coarse powder, crystalline
form
fine powder
form
crystals and lumps
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
-
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
solubility
317 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102780905004022536036663
102780500004022536036656
Questions
  1. Can we autoclave the solution of Copper II sulfate, for experiments requiring sterile solutions??
    1 answer
    1. Autoclaving Copper(II) sulfate solution is not advisable for sterilization. The high temperatures and pressures can cause the decomposition of Copper(II) sulfate, potentially releasing harmful fumes and altering the solution's chemical composition. Instead, consider using alternative sterilization methods, such as filtration or chemical sterilization, that do not involve high temperatures.