Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 50 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.527
bp
218 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 20 °C, 1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| refractive index n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.527 | refractive index - | refractive index n20/D 1.408 (lit.), n20/D 1.408-1.410 | refractive index n20/D 1.39 (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61074-5ML | 04061837241628 |
| 61074-1ML | 04061832690896 |