Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
Informacje o tej pozycji
419,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
assay
98-100% (GC)
autoignition temp.
941 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.2 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) food and beverages | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade HPLC grade | grade FG, Halal |
| assay 98-100% (GC) | assay ≥99.0% | assay 99.5% | assay ≥98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pentanone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 46211-5ML | 04061832346366 |