Przejdź do
60737
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 230-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
530 m2/g
impurities
3-7% water
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
  • Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60738288519288500
Silica gel high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Silica gel
Silica gel high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
Silica gel
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å medium pore diameter, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
220-440 mesh, 35-75 μm
particle size
5-25 μm
particle size
-
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
-
matrix
-
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
-
matrix active group
-
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
-
separation technique
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhys B Murphy et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(10), 1410-1422 (2020-09-24)
The remarkable properties of deuterium have led to many exciting and favourable results in enhancing material properties, for applications in the physical, medical, and biological sciences. Deuterated isotopologues of avobenzone, a sunscreen active ingredient, were synthesised to examine for any
Junfeng Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(6), 3381-3389 (2020-02-23)
We have synthesized and characterized [18F]-N-(4-chloro-3-((fluoromethyl-d2)thio)phenyl)-picolinamide ([18F]15) as a potential ligand for the positron emission tomography (PET) imaging of mGluR4 in the brain. Radioligand [18F]15 displays central nervous system drug-like properties, including mGluR4 affinity, potent mGluR4 PAM activity, and selectivity
Gengyang Yuan et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(20), 12060-12072 (2020-09-29)
Three benzimidazole derivatives (13-15) have been synthetized as potential positron emission tomography (PET) imaging ligands for mGluR2 in the brain. Of these compounds, 13 exhibits potent binding affinity (IC50 = 7.6 ± 0.9 nM), positive allosteric modulator (PAM) activity (EC50
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60737-1KG04061838550361
60737-500G04061838550392
60737-2.5KG04061838550378
60737-25KG04061838550385
60737-5KG04061838550408
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?