Przejdź do
60489-M
Pentane
≥99% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-692-4
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
35-36 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.48 (vs air)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
Other Notes
Pertains only in Germany: unversteuert
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34956-M5.89576
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-66-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James Clarke et al.
Nature nanotechnology, 4(4), 265-270 (2009-04-08)
A single-molecule method for sequencing DNA that does not require fluorescent labelling could reduce costs and increase sequencing speeds. An exonuclease enzyme might be used to cleave individual nucleotide molecules from the DNA, and when coupled to an appropriate detection
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through