Kluczowe dokumenty
5.89576
Sigma-Aldrich
Pentane
Pentane
≥99%, anhydrous
Wybierz wielkość
100 ML
345,00 zł
250 ML
411,00 zł
1 L
957,00 zł
2 L
1610,00 zł
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
345,00 zł
250 ML
411,00 zł
1 L
957,00 zł
2 L
1610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
Beilstein:
969132
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
35-36 °C (lit.)
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.48 (vs air)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
~8.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
gęstość
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Active Filters
  1. PAKISTAN
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    kindly add country of origin of current stock lot. its convenient for us to before ordering.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.