Przejdź do
60372
Secoisolariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2R,3R)-2,3-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-1,4-butanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O6
Masa cząsteczkowa:
362.42
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-599-2
Beilstein/REAXYS Number:
6611290
MDL number:
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
OC[C@@H]([C@H](CO)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI key
PUETUDUXMCLALY-HOTGVXAUSA-N
Application
Secoisolariciresinol is a metabolite of secoisolariciresinol diglucoside (SDG), an antioxidant present in flaxseed.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
mixture of enantiomers of the (R*,R*)-diastereoisomer
Other Notes
Component of functional food. Flaxseed lignan with antioxidant activity[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345296237639PHR2896
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
assay
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)