Przejdź do
58552
2-Methylpropene
purum, ≥99.5%
Synonim(y):
Isobutylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3.6 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-066-3
Beilstein/REAXYS Number:
773645
MDL number:
Assay:
≥99.5%
6030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3278 mmHg ( 37.7 °C)
grade
purum
assay
≥99.5%
autoignition temp.
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChI key
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Liquified gas cylinder with a net ~3.6kg of 2-methylpropene, fitted with a valve featuring a 21.8 × 1/14′′ left‑hand thread on the outlet side (DIN 477‑1 compliant)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
143820T7840919780
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
−6.9 °C (lit.)
bp
104 °C (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
vapor pressure
3278 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
4.82 psi ( 20 °C)
autoignition temp.
869 °F
autoignition temp.
586 °F
autoignition temp.
736 °F
autoignition temp.
-
vapor density
2 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>3.8 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylpropene
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
-112.0 °F - closed cup
flash_point_c
-80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiwen Li et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 22(1), 81-83 (2005-02-17)
A capillary column HP-AlO2O3/S PLOT(50 m x 0.32 mm i.d. x 8 microm) has been used for the analysis of trace hydrocarbon impurities in high purity isobutene. The results showed that these hydrocarbon impurities could be well separated and with
Hongfu Yuan et al.
Applied spectroscopy, 61(1), 96-101 (2007-02-22)
The molar ratio between methanol and isobutylene (MRMI) is very important to the operation of methyl tertiary butyl ether (MTBE) production units. A new on-line near-infrared (NIR) analytical system was integrated for monitoring the MRMI in real time and was
Jong-Ho Choi et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 7(12), 2526-2532 (2006-11-09)
The radical-radical reaction mechanisms and dynamics of ground-state atomic oxygen [O(3P)] with the saturated tert-butyl radical (t-C4H9) are investigated using the density functional method and the complete basis set model. Two distinctive reaction pathways are predicted to be in competition:
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
58552-3.6KG04061833021811