Przejdź do
19780
2-Chloro-2-methylpropane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
283,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-066-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730872
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.82 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
evapn. residue
≤0.01%
refractive index
n20/D 1.385
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C563521859498.01550
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−25 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
mp
-28 °C
bp
51-52 °C (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
bp
-
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.385
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3819 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-2-methylpropane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youngseon Shim et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(9), 2637-2643 (2008-02-14)
The S(N)1 ionization reaction RX --> R(+) + X(-) for 2-chloro-2-methylpropane in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([emim](+)P(-)(6)) is studied via molecular dynamics computer simulations. By employing a two-state valence-bond description for electronic structure variations of the reaction complex, the free
Maria C Mavroudi et al.
Electrophoresis, 35(18), 2573-2578 (2014-05-24)
The aim of the present study is the CE performance evaluation for the separation of 2-arylpropionic acid nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In particular, the separation of indoprofen, carprofen, ketoprofen, ibuprofen, and flurbiprofen was obtained by supporting the BGE either with SDS
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19780-1L04061838762597
19780-250ML04061838762603