Przejdź do
58221
Potassium chloride solution
ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)
Synonim(y):
Potassium chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl), 1 M KCl
Quality Segment
concentration
1 M KCl
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Preparation Note
prepared with high purity salts
Other Notes
Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
601371.012031.04817
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
concentration
1 M KCl
concentration
~3 M KCl
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F. Honold et al.
Ionenselektive Elektroden null
Hanne Sørup Tastesen et al.
Amino acids, 46(7), 1659-1671 (2014-03-25)
High-protein diets induce alterations in metabolism that may prevent diet-induced obesity. However, little is known as to whether different protein sources consumed at normal levels may affect diet-induced obesity and associated co-morbidities. We fed obesity-prone male C57BL/6J mice high-fat, high-sucrose
Sandra S Wise et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(2), 113-118 (2014-06-22)
Sea turtles are a charismatic and ancient ocean species and can serve as key indicators for ocean ecosystems, including coral reefs and sea grass beds as well as coastal beaches. Genotoxicity studies in the species are absent, limiting our understanding
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
58221-500ML-F04061838196149