Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór chlorku potasu (nominalnie 1,41 mS/cm), nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
grade
certified reference material
Quality Level
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| bp 100 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp 100 °C/1013 hPa |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| agency ISO (17025, 17034) | agency ISO (17025, 17034) | agency ISO (17025, 17034) | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorku potasu (nominalnie 1,41 mS/cm)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1012030500 | 04022536017839 |