Przejdź do
56781
Iminodiacetic acid
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
IDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
1845,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-555-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878499
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iminodiacetic acid, purum, ≥98.0% (T)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Iminodiacetic acid (IDA) can be used as a tridentate ligand to chelate metal ions. Some of the common applications of IDA include:
  • Synthesis of N-methyliminodiacetic acid (MIDA), which is an essential precursor for the synthesis of highly versatile MIDA boronates for cross coupling reactions.
  • Synthesis of metal complexes of iminodiacetic acid with a radionuclide, especially 99mTc are as radiotracers for cholescintigraphy scans and for radiopharmaceutical applications.
  • Synthesis of lanthanide hybrid frameworks via self-assembly of lanthanide ions (Ln3+) with iminodiacetic acid under hydrothermal conditions.
  • Preparation of a thermosensitive macroporous protein-imprinted hydrogel for the recognition of protein by metal coordinate interaction.
  • Synthesis of IDA functionalized styrene-divinyl benzene co-polymeric beads for the removal of heavy metal ions like Cd(II), Cr(VI), Ni(II) and Pb(II) from their aqueous solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2200005731056480
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
122-125 °C
mp
95-98 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iminodiacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
56781-250G04061832589442
56781-50G04061832589565
56781-1KG04061832589435