Przejdź do
55777
Potassium disulfite
analytical standard
Synonim(y):
E224, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2S2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
240-795-3
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
General description
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite, PMB) is an inorganic salt with antimicrobial properties. It is a sulfiting agent that prevents browning of foods.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12619P252260508
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
assay
≥98% (RT)
assay
95.0-101.0% (iodometric)
assay
≥98%
assay
≥97.0% (RT)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium disulfite
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 9(1), 10880-10880 (2019-07-28)
Optical clearing techniques and light sheet microscopy have transformed fluorescent imaging of rodent brains, and have provided a crucial alternative to traditional confocal or bright field techniques for thin sections. However, clearing and labeling human brain tissue through all cortical
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
332135-100MG04061826728710
55777-1G04061832582986