P2522
Potassium disulfite
≥98%
Synonim(y):
Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following processes:
- Chemical etching of poly(vinylidene fluoride) in β-phase (β-PVDF) irradiated films.
- Decolorization during the synthesis of 2-iodopyrimidine derivatives.
- Palladium-catalyzed aminosulfonylation of aryl halides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1