Przejdź do
55286
VRE ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Enterococcus spp.
Application
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
Other Notes
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
795999091951759
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
selective and differential for Enterococcus faecium
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Staphylococcus spp.
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36158-100MG04061835352821
55286-1VL04061838040008
55286-5VL04061838024428