Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.9995% (metals basis)
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
bp
200-250 °C (lit.)
mp
-58 °C (lit.)
density
0.810-0.838 g/mL at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Ag: ≤1 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, As: ≤1 μg/kg, Au: ≤1 μg/kg, Ba: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤1 μg/kg, Cu: ≤1 μg/kg, Fe: ≤5 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, In: ≤0.5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤1 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤10 μg/kg, Ni: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤1 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤1 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤50 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.9995% (metals basis) | assay - | assay - | assay 99.98% trace metals basis |
| anion traces phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| density 0.810-0.838 g/mL at 20 °C | density 0.85 g/mL at 20 °C | density 0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) |
| cation traces Al: ≤1 μg/kg, Au: ≤1 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤1 μg/kg, Fe: ≤5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤10 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg, Ag: ≤1 μg/kg, Ba: ≤0.5 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤1 μg/kg, In: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤1 μg/kg, Ni: ≤1 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, As: ≤1 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Pd: ≤1 μg/kg, Ti: ≤1 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤50 μg/kg | cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 54362-1L | 04061838186096 |