Przejdź do
1.01772
Zakres temperatur wrzenia benzyny 40-60°C
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12191502
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
40-60 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
350 hPa ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.01772, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
form
liquid
autoignition temp.
250 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-7.4 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
SupraSolv ECD i FID został opracowany specjalnie do chromatografii gazowej w połączeniu z detektorem ECD (Electron Capture Detetor) i FID (Flame Ionization Detector). Rozpuszczalniki SupraSolv oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analizy.
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00915
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
mp
<-80 °C
mp
-
autoignition temp.
250 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
245 °C
expl. lim.
0.8-7.4 % (v/v)
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F
flash_point_c
-22 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.