Przejdź do
53900
Hydrazine sulfate salt
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
502,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NH2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.12
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-110-4
Beilstein/REAXYS Number:
8778859
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder or crystals
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤400 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrazine sulfate salt can be used as a reactant to synthesize sulfonated polyoxadiazoles in the presence of non-sulfonated diacids in polyphosphoric acid. It is also used as a modifier in the functionalization of microcrystalline cellulose, which is used as an adsorbent for the removal of dyes from water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554602226920920
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
mp
254 °C (lit.)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
mp
130 °C (lit.)
mp
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤30 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazine sulfate salt
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10034-93-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-kinetic studies.
Streszewski B, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 397, 63-72 (2012)
Proton magnetic resonance spectra of hydrazine salts. Part 1.
Pratt L and Richards RE.
Transactions of the Faraday Society, 49, 744-751 (1953)
Tumorigenesis studies with 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride, hydrazine sulfate, and isonicotinic acid in golden hamsters.
B Toth
Cancer research, 32(4), 804-807 (1972-04-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
53900-100G04061832566566
53900-500G04061832586786