Przejdź do
901596
Hydrazine solution
1.0 M in ethanol
Synonim(y):
Hydrazine, Nitrogen hydride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
878137
MDL number:
Form:
liquid
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
1.0 M in ethanol
refractive index
n/D 1.3666
density
0.7934 g/mL
functional group
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals[1].
Application
Valuable building block provided in ethanol for convenient handling.
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution[2].
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3[2].
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC)[3].
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles[4].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
433632751855309400
refractive index
n/D 1.3666
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.348
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.7934 g/mL
density
0.886 g/mL at 25 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
concentration
1.0 M in ethanol
concentration
1.0 M in THF
concentration
1 M in acetonitrile
concentration
35 wt. % in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
302-01-2
CAS No.
302-01-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the percentage of 1 Molar hydrazine in ethanol
    1 answer
    1. The molecular weight of Hydrazine is 32.05 g/mol. The percentage of a 1 M solution would be approximately 3.2% (w/v). The molarity of this solution is reported on a lot specific basis and may range from 0.95 - 1.10 M, percentages would be adjusted accordingly. See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/901596-BULKMKCS7723.pdf