Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
Informacje o tej pozycji
532,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
InChI key
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
General description
Disperse Orange 3 is widely used in textile industry for dyeing polyester fibers.
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥96.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Orange 3
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53882-25MG | 04061832566542 |