Product 364797 is disperse orange 3. As per the literature as below, it is a dichroic dye and mixable with LCs.
https://www.semanticscholar.org/paper/Induced-Alignment-in-Nematic-Liquid-Crystal-by-3-Sood-Raina/2f9f0f936ddf691bbfa727dd4d0b99fc0eabaa3f
Kluczowe dokumenty
364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Synonim(y):
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
Wybierz wielkość
556,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
556,00 zł
Polecane produkty
skład
Dye content, 90%
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
443 nm
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
Klucz InChI
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Is this dye a dichroic dye and mixable with liquid crystal ?