Przejdź do
53646
Propylamine
analytical standard
Synonim(y):
1-Aminopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-462-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098243
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
4.79 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
604 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.387-1.389, n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
459459089350803
Butylamine analytical standard
Supelco
90893
Butylamine
Hexylamine analytical standard
Supelco
50803
Hexylamine
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
autoignition temp.
604 °F
autoignition temp.
755 °F
autoignition temp.
594 °F
autoignition temp.
-
expl. lim.
10.4 %
expl. lim.
10.4 %
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
2.1-9.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
<-31.0 °F
flash_point_c
< -35 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan R Gordon et al.
PloS one, 9(9), e104271-e104271 (2014-09-10)
To identify molecular alterations in prostate cancers associating with relapse following neoadjuvant chemotherapy and radical prostatectomy patients with high-risk localized prostate cancer were enrolled into a phase I-II clinical trial of neoadjuvant chemotherapy with docetaxel and mitoxantrone followed by prostatectomy.
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the
Sebastian Finger et al.
Biological chemistry, 395(7-8), 769-778 (2014-07-09)
The binding of cationic polyamines to negatively charged lipid membranes is driven by electrostatic interactions and additional hydrophobic contributions. We investigated the effect of polyamines with different number of charges and charge separation on the phase transition behavior of vesicles
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CDS003053-250MG04061828985418
53646-1ML04061832565392