Przejdź do
53171
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
analytical standard
Synonim(y):
DHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1715505
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI key
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
723324486491988
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinglong Chen et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Oxidative stress occurs in a variety of clinical liver diseases and causes cellular damage and mitochondrial dysfunction. The clearance of damaged mitochondria by mitophagy may facilitate mitochondrial biogenesis and enhance cell survival. Although the supplementation of docosahexaenoic acid (DHA) has
Lucy M Browning et al.
The Journal of nutrition, 144(5), 667-672 (2014-03-22)
Consumption of oily fish is sporadic, whereas controlled intervention studies of n-3 (ω-3) fatty acids usually provide capsules containing eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) as a daily dose. This methodologic study explored whether there are differences in the
Physiology: Double function at the blood-brain barrier.
Christer Betsholtz
Nature, 509(7501), 432-433 (2014-05-16)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
53171-10MG04061832558790