Przejdź do
52993
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D9H14NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
IGQBPDJNUXPEMT-GRZYHZONSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524375323094355
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
52993-5MG04061834113706
52993-10MG04061834113676
52993-1MG04061834113683
52993-50MG04061834113690