Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChI key
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| extent of labeling ≥99.0% | extent of labeling ≥99.0% | extent of labeling ≥99.0% | extent of labeling - |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52437-5MG | 04061834158639 |
| 52437-1MG | 04061834158622 |
| 52437-10MG | 04061834113454 |